Merck
8.02448
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride, Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, N,N-Dimethyl-N-2-chloroethylammonium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClCH2CH2(CH3)2N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.04
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-970-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
220 °C
potency
238 mg/kg LD50, oral (Rat), 290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
solubility
2000 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
802448025004022536373393
802448100004022536373409
802448000504022536373386