Key Documents
8.01996
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol diacrylate
Sinonimo/i:
1,4-Butanediol diacrylate, Tetramethylene diacrylate
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCOO(CH2)4OOCCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Tensione di vapore
0.83 hPa ( 80 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Temp. autoaccensione
285 °C
Limite di esplosione
1.3-7 % (v/v)
P. eboll.
120 °C/13 hPa
Punto di fusione
-7 °C
Temp. transizione
flash point 133 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test