Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
230-064-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
oil
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
oil
bp
122-123 °C/11 hPa
transition temp
flash point 109 °C
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-7-13-10(12)9-5-4-6-11-8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3
InChI key
DQULIMIQTCDUAN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.053
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.053
Identity (IR): passes test
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F
flash_point_c
109 °C