Documenti
8.00757
Sigma-Aldrich
Diethyl sebacate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl sebacate, Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5OOC(CH2)8COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-764-5
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Potenza
14470 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
6.2 cSt(20 °C)
P. eboll.
312 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-3 °C
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.966
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup