Documenti fondamentali
8.00667
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-556-7
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
98-100 °C
Temp. transizione
flash point 165 °C
Solubilità
12 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3