Merck
69871
pET-29a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-29a-c(+) vectors carry an N-terminal S•Tag /thrombin configuration plus an optional C-terminal His•Tag sequence.
Sinonimo/i:
cloning vector, expression vector, vector
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106600
NACRES:
NA.51
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
69871-304055977258752
Contatta l'Assistenza Tecnica