69825-M
NovaBlue Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Sinonimo/i:
Competent Cells for Transformation
Scegli un formato
CHF 145.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 145.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
NovaBlue Competent Cells - Novagen, NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, blue/white screening capability (with appropriate plasmids) and recA endA mutations.
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Modalità di accrescimento
adherent or suspension
Morfologia
rod shaped
tecniche
microbiological culture: suitable
Trasformazione cellulare
transformation efficiency: >1×108 cfu/μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Componenti
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlNovaBlue Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Attenzione
WGK 2
Articoli
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.