Merck
69749
pET-24a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-24a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Sinonimo/i:
cloning vector, expression vector, vector
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106610
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica