Documenti fondamentali
672157-M
Sigma-Aldrich
Urokinase Substrate I, Colorimetric - Calbiochem
Sinonimo/i:
Urokinase Substrate I, Colorimetric - Calbiochem, z-VGR- pNA, z-VGR-pNA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H36N8O7 · xC2H4O2
Peso molecolare:
584.62 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product has been discontinued.
A synthetic amino acid substrate for urokinase.
Sold on the basis of substrate content.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Urokinase Substrate
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Val-Gly-Arg-pNA
Stato fisico
Contains 45 mg D-mannitol and 5 mg substrate.
Altre note
Verheijen, J.H., et al. 1984. Methods Enzym. Anal.5, 425.