662098
UbcH5c Conjugating Enzyme E2, Human, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
UBD2D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Gehrke, S.G., et al. 2003 Blood.101, 3288.
Nuber, U., And Scheffner, M., 1999. J. Biol. Chem.274, 7576.
Schwarz, S.E., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 12148.
Jensen, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 30408.
Scheffner, M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci.91, 8797.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1