Merck
6.18663
1-Propanol
suitable for chromatography
Sinonimo/i:
1-Propanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
UNSPSC Code:
12191601
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
suitability
suitable for chromatography
Quality Segment
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Propanol(n-propyl alcohol) is a short-chain alcohol, used as an extraction solvent inhigh-performance liquid chromatography (HPLC) or gas chromatography (GC). Itcan be used as a mobile-phase solvent or as a solvent for sample preparation,dilution, or extraction in chromatographic analyses. It is also a highlyflammable, colorless liquid, used as a solvent for printing inks and as achemical intermediate.
Application
1-Propanol can be used as a mobile phase component in:
  • SDS-mediated chromatographic system to analyze the chromatographic behavior of β-blockers in a reversed-phase liquid chromatographic (RPLC) column.
  • Separation of taurine during the detection of adulteration in an edible bird′s nest.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)