Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.47
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
MDL number:
Concentration:
0.1 N in water
Form:
solution
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solution
Quality Segment
concentration
0.1 N in water
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutilammonio idrossido
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3