Vai a
6.17650
Acqua
HPLC grade
Sinonimo/i:
Water
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
HPLC grade
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C, (77 °F))
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.), 0.0  °C (32.0 °F)
solubility
water: miscible
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
general analytical
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
HPLC-grade water is primarily used as a mobile phase component in the high-performance liquid chromatography (HPLC) method used for the separation of polar compounds.
Application
Water can be used as a mobile phase component:
  • For the analysis of water-soluble vitamins.
  • In preparing the mobile phase for the HPLC-ELSD analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)