Documenti fondamentali
614305
Sigma-Aldrich
TLR1/TLR2 Antagonist
Sinonimo/i:
3,4,6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, 6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, hexyl ester
About This Item
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3