Documenti fondamentali
612080
Sigma-Aldrich
TIMP-1
≥90% (SDS-PAGE), liquid, MMP inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
Scegli un formato
5 μG
CHF 385.00
CHF 385.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 μG
CHF 385.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 385.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Nome del prodotto
TIMP-1, Human Neutrophil Granulocyte, Native TIMP-1 from human granulocyte.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Native TIMP-1 from human granulocyte. Member of a family of inhibitors that participate in the activation and regulation of MMP activity. Forms a non-covalent stoichiometric complex with latent and active MMPs. Binds to pro-MMP-9 and MMP-9 via their C-terminal domains.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
MMP activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0.05% Brij® 35 Detergent, 0.05% NaN₃, pH 7.0.
Nota sulla preparazione
Prepared from stimulated neutrophils that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Kolkenbrock, H., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 495.
Note legali
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1