Vai a
6.09065
Perchloric acid solution
0.1 mol/l in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media
Sinonimo/i:
PCA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
anhydrous
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido perclorico, 0.1 mol/l in anhydrous acetic acid for titrations in non-aqueous media
Quality Segment
grade
anhydrous
form
liquid
pH
(ca.0.1 at 20 °C)
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoporous gold with microporous structure: Perchloric acid is used in the electrochemical dealloying process to create nanoporous gold structures, which are significant for their applications in catalysis and sensor technology (Li et al., 2024).
  • Stability indicating reversed-phase-high-performance liquid chromatography method: This method uses perchloric acid for the analysis of pharmaceutical compounds, offering enhanced stability and reliability for drug formulation and safety checks (Chintala, 2024).
  • Development of innovative methodology for determination of 6-thioguanine: By utilizing perchloric acid, this HPLC-PDA-based technique allows for precise medical diagnostics, facilitating better disease management through accurate drug monitoring (Noga et al., 2023).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido perclorico
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)