Documenti fondamentali
6.08685
Supelco
Xileni
Sinonimo/i:
Miscela di isomeri di xilene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12131501
Tensione di vapore
18 mmHg ( 37.7 °C)
Limite di esplosione
7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
137-140 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C