5A05HH1
Opticap® XL5 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Sinonimo/i:
Opticap® XL5 Polygard®-CR 25 µm 9/16 in. HB/HB
Scegli un formato
CHF 189.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 189.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Materiali
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Lunghezza
21.6 cm (8.5 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.5 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
21.6 cm (8.5 in.)
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤30 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CR
Dimensione pori
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
Nota sulla preparazione
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable