585970
(±)-Thalidomide
Selective inhibitor of TNF-α biosynthesis.
Sinonimo/i:
(±)-Thalidomide, (±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TNF-α biosynthesis
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Thompson, C. 1995. Lancet 346, 1289.
Tramontana, J.M., et al. 1995. Mol. Med. 1, 384.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 4082.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3