Documenti fondamentali
567538
Sigma-Aldrich
Sodium Nitroprusside, Dihydrate
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
Sinonimo/i:
Sodium Nitroprusside, Dihydrate, SNP, Sodium Nitroferricyanide(III) Dihydrate
Scegli un formato
100 MG
CHF 65.90
CHF 65.90
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 65.90
About This Item
Formula condensata:
Na2[Fe(CN)5]NO · 2H2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 65.90
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
>99% (titration)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
red
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 20°C.
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Hellstrom, W.J., et al. 1994. Fertil. Steril. 61, 1117.
Kowaluk, E.A., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 916.
Ignarro, L.J., et al. 1981. J. Pharmacol. Exp. Ther.218, 739.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3