567305
SKF-86002
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive cytokine-suppressive anti-inflammatory drug (CSAID).
Sinonimo/i:
SKF-86002, 6-(4-Fluorophenyl)-2,3-dihydro-5-(4-pyridyl)imidazo[2,1-b]thiazole
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
(LPS)-stimulated IL-1 and TNF-α production
Attenzione
Altre note
Blanque, R., et al. 1997. Drugs Exp. Clin. Res. 23, 63.
Lee, J.C., et al. 1995. Nature 372, 739.
Prichett, W., et al. 1995. J. Inflamm. 45, 97.
Lee, J.C., et al. 1993. Ann. N.Y. Acad. Sci. 696, 149.
WGK 3