553509
Ras/Rac Transformation Blocker, SCH 51344
A cell-permeable pyrazoloquinoline compound that acts as an effective blocker of Ras-induced malignant transformation and inhibits Ras/Rac-dependent dissociation of EMS1 from the actin-myosin II complex and membrane ruffling.
Sinonimo/i:
Ras/Rac Transformation Blocker, SCH 51344, 6-Methoxy-4-(2-((2-hydroxyethoxyl)-ethyl)amino)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H20N4O3/c1-10-14-15(17-5-7-23-8-6-21)12-9-11(22-2)3-4-13(12)18-16(14)20-19-10/h3-4,9,21H,5-8H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20)
YWEGXZZAORIRQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ras/Rac
Confezionamento
Attenzione
Altre note
He, H., et al. 1998. Mol. Cell. Biol.18, 3829.
Walsh, A.B., et al. 1997. Oncogene15, 2553.
Chandra Kumar, C., et al. 1995. Cancer Res.55, 5106.
WGK 1