553014
Raf Kinase Inhibitor IV
The Raf Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 303727-31-3, controls the biological activity of Raf Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Raf Kinase Inhibitor IV, 2-(Phenyl)-4-(3-hydroxy-4-chlorophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole, L 779450
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
10 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H14ClN3O/c21-16-7-6-15(12-17(16)25)19-18(13-8-10-22-11-9-13)23-20(24-19)14-4-2-1-3-5-14/h1-12,25H,(H,23,24)
WXJLXRNWMLWVFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Raf Kinase
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Shelton, J.G., et al. 2003. Leukemia17, 1765.
WGK 3