540020
Pluripotin
Sinonimo/i:
Pluripotin, Ras GTPase-Activating Protein Inhibitor II, SC1, N-(3-(7-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-ylamino)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidin-3(4H)-yl)-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide, ERK Inhibitor VII
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chen, S., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 17266.
WGK 3