538916
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
A cell-permeable and orally available synthetic PGE2.
Sinonimo/i:
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
PBS, pH 7.2: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6+,13-12+/t16-,17?,19-,20+/m0/s1
QAOBBBBDJSWHMU-BKSAQPBESA-N
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Fitzgerald, J., et al. 2000. Endocrinology141, 291.
Coleman, R.A., et al. 1994. Pharmacol. Rev.46, 205.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup