5.38439
RV1088
Sinonimo/i:
RV1088, N-[4-[[4-[[[[3-(1,1-dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]amino]carbonyl]amino]-1-naphthalenyl]oxy]-2-pyridinyl]-2-methoxyacetamide
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pink-brown
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
p-38α, p38γ, c-Src, Hck and SyK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3