5.38299
M2I-1
Sinonimo/i:
M2I-1, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydro-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mad 2 Inhibitor- 1, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydro-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-(4-(Diisobutylamino)-3-nitrobenzylidene)-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mad2Inhibitor-1
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
Mad2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3