537075
(±)-Propranolol, Hydrochloride
A highly lipophilic agent that blocks both β₁ and β₂ adrenergic receptors with equal potency.
Sinonimo/i:
(±)-Propranolol, Hydrochloride, (±)-1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol, HCl
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
methanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H23NO2.ClH/c1-13(2)10-18-11-15(19)12-20-17-9-5-7-14-6-3-4-8-16(14)17;/h3-9,13,15,18-19H,10-12H2,1-2H3;1H
RTTYPFXTLKDXPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
β1 and β2 adrenergic receptors
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Glennon, R.A., et al. 1996. Mol. Pharmacol.49, 198.
Thompson, N.T., et al. 1991. Trends Pharmacol. Sci.12, 404.
Hoffman, B.B., and Lefkowitz, R.J. 1990. in The Pharmacological Basis of Therapeutics (Gilman, A.G., et al., Eds.) p. 221, Pergamon Press, New York.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3