5.30993
PKCε Translocation Inhibitor II, PKCe141
Sinonimo/i:
PKCε Translocation Inhibitor II, PKCe141, N-(3-Acetylphenyl)-9-amino-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-g]thieno[2,3-b]quinoline-8-carboxamide, PKCε-RACK2 Interaction Inhibitor II, Protein Kinase Cε Translocation Inhibitor II
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
PKCε
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3