5.30656
LTA4 Epoxide Hydrolase Inhibitor, ARM1
Sinonimo/i:
LTA4 Epoxide Hydrolase Inhibitor, ARM1, 4-(4-Benzylphenyl)-thiazol-2-amine, Leukotriene A4 Epoxide Hydrolase Inhibitor, LTA₄ Hydrolase Inhibitorq, LTA4H Inhibitor
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
LTA4
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3