5.30615
GFRα/RET Signaling Activator, XIB-4035
Sinonimo/i:
GFRα/RET Signaling Activator, XIB-4035, ( E)-N⁴-(7-Chloro-2-(2-chlorostyryl)quinolin-4-yl)-N¹,N¹-diethylpentane-1,4-diamine, N-(7-Chloro-2-(2-(2-chlorophenyl)vinyl)-4-quinolinyl)-N-(4-(diethylamino)-1-methylbutyl)amine, XIB 4035
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
GFRα1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tokugawa, K., et al. 2003. Neurochem. Int.42, 81.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3