5.30536
EGFR Activator, NSC 228155
Sinonimo/i:
EGFR Activator, NSC 228155, 4-Nitro-7-((1-oxidopyridin-2-yl)sulfanyl)-2,1,3-benzoxadiazole, 4-Nitro-7-(1-oxy-pyridin-2-ylsulfanyl)-benzo[1,2,5]oxadiazole, 2-(7-Nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-ylthio)pyridine-1-oxide, NSC-228155
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
burnt orange
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EGF receptor
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3