Documenti fondamentali
528281
Sigma-Aldrich
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13
The Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, also referenced under CAS 775294-82-1, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, N-(4-((6-Chloro-3-pyridinyl)methoxy)-3-methoxybenzyl)-N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)amine
Scegli un formato
10 MG
CHF 116.00
CHF 116.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 116.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 116.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A cell-permeable vanillin-derived pyridyl-ethanamine compound that acts as a highly potent type II Plk1 inhibitor (IC50 of 200 pM) and targets the less conserved DFG motif that is only accessible when the kinase is in its inactive DFG-out conformation, resulting in an excellent selectivity over Plk2 (IC50 >66 µM), Plk3 (IC50 = 875 nM), and aurora A kinase (no detectable effect). Shown to inhibit the proliferation of HeLa cells with an EC50 of 18 µM.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Keppner, S., et al. 2009. ChemMedChem.4, 1806.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3