528120
PIPER - CAS 213416-70-7 - Calbiochem
A perylene-based ligand that potently inhibits human telomerase by binding to G-quadruplex DNA.
Sinonimo/i:
PIPER - CAS 213416-70-7 - Calbiochem, N,Nʹ- bis[2-(1-Piperidino)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide, Telomerase Inhibitor IV, N,Nʹ-bis[2-(1-Piperidino)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide, Telomerase Inhibitor IV
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark purple
Solubilità
5% acetic acid: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
human telomerase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fedoroff, O.Y., et al. 1998. Biochemistry 37, 12367.
WGK 3