Documenti fondamentali
524738
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 5, Catalytic Domain, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
PDE5CAT, cGMP-Specific Phosphodiesterase 5, Catalytic Domain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥0.5 U/μL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Recombinant, human, phosphodiesterase 5 catalytic subunit expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmol cGMP to GMP per min at 30°C, pH 7.5.
Stato fisico
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Blount, M.A., et al. 2004. Mol. Pharmacol.66, 144.
Bakre, M.M., et al. 2000. J. Cell. Biochem.77, 159.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1