521238
PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor
The PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor controls the biological activity of PDGFRβ/RAF Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXII, 6-(4-(5-(3-(Trifluoromethyl)phenylamino)-4 H-1,2,4-triazol-3-yl)phenoxy)-2-(methylthio)pyrimidin-4-amine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=CC(OC2=CC=C(C3=NN=C(NC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)N3)C=C2)=NC(SC)=N1
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3