5.05984
Mitochondrial Content Inducer, BRD6897
Sinonimo/i:
Mitochondrial Content Inducer, BRD6897, BRD 6897, 5,6-Dimethyl-2-(2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-2-oxoethylthio)-3-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
WGK 3