Documenti fondamentali
5.05412
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Sinonimo/i:
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide, 1,1-dimethyl-4-phenylpiperazinium, Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, (α3)2(β4)3 Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, Ganglionic Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (titration)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
50% acetic acid: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
An agonist selective for ganglionic subtype of acetylcholine receptors (nAChR) and acts as a ganglionic stimulant. At higher concentrations also inhibits the uptake of NE and 5-HT.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
nAChR
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Chen, R., et al., 1951. J. Pharmacol. Exp. Ther. 103.
Vizi, S., 1999. Brain Res. Brain Res. Rev.30, 219.
Prado. W., et al. 2004. Brain Res.1018, 272.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3