Documenti fondamentali
5.05313
Sigma-Aldrich
Hexamethonium Bromide
Sinonimo/i:
Hexamethonium Bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChRs) Antagonist, Hexamethonium Bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H30Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
A potent antagonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) at pre-ganglionic sites in both the sympathetic and parasympathetic nervous systems. Often used for studying the roles of nicotinic receptors in regulating cardiovascular system.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
nAChR
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Dasgupta, X., et al., 2010. Proc. Natl. Acad. Sci.103, 6332.
Karavaev, N., et al., 2008. Neurosci. Behav. Physiol.38, 297.
Nelson, E., 1999. J. Physiol.516, 657.
Christ, D. 1980. Br. J. Pharmacol.69, 249.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2