Documenti fondamentali
5.05225
Sigma-Aldrich
ISO-1
InSolution, ≥95%, 50 mM in DMSO, MIF Antagonist
Sinonimo/i:
InSolution MIF Antagonist, ISO-1, ( S, R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Methyl 2-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetate, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1, (S,R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Methyl 2-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetate, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1
Scegli un formato
10 MG
CHF 193.00
CHF 193.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 193.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 193.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-12(15)7-10-6-11(13-17-10)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3
AIXMJTYHQHQJLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable isoxazoline compound that displays anti-inflammatory properties. Inhibits MIF dopachrome tautomerase activity by binding to its catalytic active site (IC50 = 7 µM for D-dopachrome tautomerase) and suppresses the production of TNFα, PGE2 and COX-2 in human monocytes and arachidonic acid in RAW 264.7 macrophages. Shown to exhibit antidiabetogenic properties in immunoinflammatory diabetic mouse model.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
MIF dopachrome tautomerase
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 50 mM (10 mg/850 µL) sterile-filtered solution of MIF Antagonist, ISO-1 (Cat. No. 475837) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 1 year at -70°C.
Altre note
Cvetkovic, I., et al. 2005. Endocrinology146, 2942.
Lubetsky, J.B., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 24976.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)