5.05017
UBP310
Sinonimo/i:
UBP310, GluK1/GluK3 antagonist, UBP310, (S)-1-(2-Amino-2-carboxyethyl)-3-(2-carboxy-thiophene-3-yl-methyl)-5-methylpyrimidine-2,4-dione, UBP-310, UBP 310
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
10 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H15N3O6S/c1-7-4-16(6-9(15)12(19)20)14(23)17(11(7)18)5-8-2-3-24-10(8)13(21)22/h2-4,9H,5-6,15H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)/t9-/m0/s1
ZTAZUCRXCRXNSU-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GluK1
Gluk3
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Atlason, T., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 1036.
Perrais, D., et al. 2009. Neuropharmacol.56, 131.
Dolman, P., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 1558.
Mayer, L., et al. 2006. J. Neurosci.26, 2852.
WGK 2