Documenti fondamentali
5.04519
Sigma-Aldrich
CIQ
Sinonimo/i:
CIQ, (3-Chlorophenyl) [3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolinyl]methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.94
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C26H26ClNO5/c1-30-20-7-9-21(10-8-20)33-16-23-22-15-25(32-3)24(31-2)14-17(22)11-12-28(23)26(29)18-5-4-6-19(27)13-18/h4-10,13-15,23H,11-12,16H2,1-3H3
VYMILMYEENZHAR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A positive allosteric modulator selective for NR2C/D containing NMDA receptors (EC50 = 2.7 and 2.8 µM for NR2C and NR2D, respectively). Increases channel opening frequency of recombinant NR2C/D containing NMDA receptors by two-fold without altering mean open time or EC50 values for glutamate or glycine bindings. No effect on NR2A or NR2B subtypes.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
NMDA receptors
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
Slight warming is required for complete solubilization.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Mullasseril, P., et al. 2010. Nat. Commun.1, 1038.
Ogden, K., et al. 2013. Mol. Pharmacol.83, 1045.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3