5.04293
SRPK Inhibitor, SRPIN340
Sinonimo/i:
SRPK Inhibitor, SRPIN340, N-(2-Piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl)isonicotinamide, Serine-Arginine-Rich Protein Kinase Inhibitor, SR Protein Kinase Inhibitor, SR Protein Phosphorylation Inhibitor 340, (SRPIN)340
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)N3CCCCC3)NC(=O)c2ccncc2
InChI
1S/C18H18F3N3O/c19-18(20,21)14-4-5-16(24-10-2-1-3-11-24)15(12-14)23-17(25)13-6-8-22-9-7-13/h4-9,12H,1-3,10-11H2,(H,23,25)
DWFGGOFPIISJIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Nowak, D.G., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 5532.
Fukuhara, T., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 11329.
WGK 3