5.00653
Nef Hck Activation Inhibitor, B9
Sinonimo/i:
Nef Hck Activation Inhibitor, B9, Nef Dimerization Blocker, ( E)-4-((3-Chlorophenyl)diazenyl)-5-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide, Nef Dimerization Blocker, (E)-4-((3-Chlorophenyl)diazenyl)-5-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 2.5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1=CC(=CC(=C1)Cl)N=NC2=C(NN(C2=O)C(=S)N)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C16H11ClN6O3S/c17-10-2-1-3-11(8-10)19-20-14-13(21-22(15(14)24)16(18)27)9-4-6-12(7-5-9)23(25)26/h1-8,21H,(H2,18,27)
LEQSBTDRMOZWRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nef
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2