5.00619
Vitamin B₁₂-mannitol
trituration 0.1%
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Concentrazione
0.1%
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilità
200 g/L
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Vitamin B12 - mannitol trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1