Documenti fondamentali
4.91001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
high purity
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11F18N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.17
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
liquid
Punto di fusione
-1 °C
Densità
1.71 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Identity (NMR): passes test
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3