Merck
4.90289
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H20NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.21
UNSPSC Code:
12352107
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
mp
40-41 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Identity (NMR): passes test
Assay (cations): ≥ 98.0 %
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_c