Documenti fondamentali
4.90029
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20F3NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Saggio
≥98.0% (electrophoresis)
Stato
liquid
pH
6 (25 °C in H2O)
Punto di fusione
3 °C
Densità
1.25 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H20N.CHF3O3S/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
WZJDNKTZWIOOJE-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3