489475
Anti-LRP-5/6 Mouse mAb (1A12)
liquid, clone 1A12, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-5/6
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A12, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LRP5(4041)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1