Merck
488285
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation.
Sinonimo/i:
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.40
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
CMC
6.5 mM
solubility
water: 250 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
General description
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation (CMC: 6.5 mM).
Other Notes
Chung, Y.J., and Jeffrey, G.A. 1989. Biochim. Biophys. Acta985, 300.
de Grip, W.J., and Bovee-Geurts, P.H.M. 1979. Chem. Phys. Lipids23, 321.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c